Serologische Pipetten, Shortie, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
170361
612-4741EA 77.6 EUR
612-4741
Serologische Pipetten, Shortie, Nunc™
Pipetten Serologische Pipetten
PS, transparent, graduiert, steril. Diese schlanken, kurzen Pipetten aus ultra klarem, reinem PS bieten eine größere Bewegungsfreiheit bei der Arbeit unter einer Haube.
  • Für den Einmalgebrauch, mit Stopfen
  • Zertifiziert pyrogenfrei
  • Deutliche, klare Graduierungen mit leicht ablesbarer Skala
  • Tropffreie Spitze für größere Pipettierpräzision
  • SAL-Wert von 10-6
Verpackung: Einzeln verpackt in Papier-/Kunststoff-Abziehverpackung.