Pipettenspitzen, Einheitsgröße, Corning®
Lieferant: Corning
4803 4804 4806 4844 4845 4846 4860 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 9032 4713
613-4239EA 329.58 EUR
613-4239 613-4240 613-4241 613-4246 613-4247 613-4248 613-4249 613-4997 613-4998 613-4999 613-4250 613-5000 613-5001 612-5007 613-5003 613-5500
Pipettenspitzen, Einheitsgröße, Corning®
Pipettenspitzen
Corning® Spitzen in Einheitsgröße wurden entwickelt, um eine verlässliche Verwendung auf den gängigsten Pipettenmarken zu gewährleisten.
  • Abgeschrägte Öffnung ermöglicht eine gleichmäßige Flüssigkeitabgabe
  • Alle Spitzen sind RNase-/DNase-frei zertifiziert und nicht pyrogen
  • Spitzenhalterungen mit bis zu 96 Spitzen können fünfach gestapelt werden, wodurch sich bis zu 480 Spitzen auf kleinstem Raum lagern lassen
  • Lose verpackte Spitzen sind nicht steril und eine sehr sparsame Lösung
1- bis 200-µl-Spitzen in Einheitsgröße haben bei den Füllmengen 10 µl, 50 µl, und 100 µl eine Markierung.