Misch- und Messzylinder, hohe Form, Klasse B, Borosilikatglas, SILBERBRAND ETERNA
Lieferant: Brand
33962 33908 33920 33928 33938 33948 33954
612-5044EA 99.3 EUR
612-5044 612-5038 612-5039 612-5040 612-5041 612-5042 612-5043
Misch- und Messzylinder, hohe Form, Klasse B, Borosilikatglas, SILBERBRAND ETERNA
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, Klasse B.
  • Justiert auf (TC, In)
  • Sechskant-Glasfuß, PP-Stopfen (außer 612-5043 und 612-5044: PE-Achtkantstopfen)
  • Graduierung in brauner ETERNA-Farbe
* Höhe ohne Stopfen.
Standards: DIN EN ISO 4788