Messzylinder, niedrige Form, Klasse B, Borosilikatglas, SILBERBRAND ETERNA
Lieferant: Brand
42062 42064 42038 42048 42054 42028 42008 42020
612-5116EA 54.6 EUR
612-5116 612-5117 612-5099 612-5100 612-5115 612-5098 612-5096 612-5097
Messzylinder, niedrige Form, Klasse B, Borosilikatglas, SILBERBRAND ETERNA
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, niedrige Form, Klasse B.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Sechskantfuß, Ausguss
  • Markierungen und Beschriftungen in ETERNA-Bernstein, kurze Teilstriche
DIN EN ISO 4788
Standards: DIN EN ISO 4788
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten