Automatische Bürette mit Glasküken, Klasse AS, nach Pellet, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
243182705 243182754 243183307 243183356 243183607 243183656
612-5213EA 218 EUR
612-5213 612-5214 612-5215 612-5216 612-5217 612-5218
Automatische Bürette mit Glasküken, Klasse AS, nach Pellet, DURAN®
Büretten
Bürette, automatisch, Pellet, DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, Klasse AS
  • Mit Schellbachstreifen und Hauptgraduierungen in kreisrunden Unterteilungen
  • Mit Glasküken
  • Seitlich positionierter Absperrhahn mit Normschliff
  • 30 Sekunden Wartezeit
Mit aufgedrucktem Rückverfolgungscode (Chargenkennung).
Standards: DIN EN ISO 385
Lieferumfang: Lieferung mit Vorratsflasche und Gummigebläse