Zählkammern, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Lieferant: Brand
717810
612-5713EA 122 EUR
612-5713
Zählkammern, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Objektträger Zählkammern
Diese Zählkammer hat die gleiche Rasterung wie die verbesserte Neubauer-Zählkammer, jedoch einen rhodiumbeschichteten Kammerboden.
  • Die Zählnetze sind in die Rhodiumschicht eingraviert und erscheinen bei normaler Einstellung des Mikroskops hell
  • Durch eine Veränderung des Kontrasts kann das Mikroskopbild umkehrt werden
  • Das Zählnetz erscheint je nach Bedarf heller oder dunkler
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten