VWR®, Büretten, mit PTFE Nadelventil-Absperrhahn
Lieferant: VWR Collection
612-6688EA 81.1 EUR
612-6688 612-6689 612-6690
VWR®, Büretten, mit PTFE Nadelventil-Absperrhahn
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
  • Hohe chemische und thermische Chemikalienbeständigkeit
  • Schellbachstreifen für akkurates Meniskusablesen
  • Graduierungen in kontrastreichem blauem Emaillelack
  • Mit Chargenzertifikat
Um materialschädigende Reibung zwischen Büretten und dem Absperrhahn zu vermeiden und um Dichtigkeit sicherzustellen, verwendet man Fett bei Arbeiten mit Büretten und Absperrhähnen aus Glas. Das Fett muss nach der Verwendung entfernt werden, um Verunreinigungen an der Bürettenspitze zu vermeiden. Die Verwendung von Büretten mit einem Absperrhahn mit Nadelventil aus PTFE macht diesen Zwischenschritt überflüssig.
Standards: DIN EN ISO 385