VWR®, Automatische Büretten gemäß Dr. Schilling
Lieferant: VWR Collection
612-6697EA 72 EUR
612-6697 612-6699 612-6700
VWR®, Automatische Büretten gemäß Dr. Schilling
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse B.
  • Schellbachstreifen für akkurates Meniskusablesen
  • Graduierungen in kontrastreichem blauem Emaillelack
  • Komplett mit 1000-ml-Kunststoffflasche, Kunststoffklemme, Ständer aus Kunststoff, automatische Nullstellung, Quetschflasche ermöglicht ein schnelles Befüllen
Wird hauptsächlich in chemischen Laboren verwendet, um kleine Flüssigkeitsmengen bei der Titration zu messen.
Der eingebaute Überlauf leitet überschüssige Flüssigkeit automatisch in die Vorratsflasche zurück.
Standards: DIN EN ISO 385, Fehlergrenzen nach Klasse B.