Filterspitzen, Solvent Safe™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5079EB 5479E
612-9621EA 0 EUR
612-9621 612-9643
Filterspitzen, Solvent Safe™
Pipettenspitzen
Der Kohlefilter Solvent Safe™ schützt Pipetten vor Beschädigungen, indem er korrosive Dämpfe von flüchtigen organischen Lösungsmitteln abhält. Er stellt außerdem eine kostengünstige Alternative zu teuren Verdränger-Pipetten dar.