N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate ≥98,0% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-{[4-(Dimethylamino)benzoyl]oxy}pyrrolidine-2,5-dione
61224-500MG
61224-500MGEA 556 EUR
61224-500MG
N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate ≥98,0% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₄
Molecular Weight: 262,26 g/mol
MDL: MFCD16875522
CAS-Nummer: 58068-85-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80f278569cc88f35ebe2d0154fd7bf7b778cf4e7&vid=396566882d4c8c98d9c1f8f0d4b3f2df671b5704&prid=web&clid=SAPDAM