Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Finnipipette™ Novus
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
46300000 46300100 46300200 46300300 46300400 46300500 46300700 46300800
613-0176EA 1371 EUR
613-0176 613-0177 613-0178 613-0179 613-0180 613-0181 613-0182 613-0612
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Finnipipette™ Novus
Pipetten Mikropipetten
Ergonomisches Design für einfachste Handhabung bei Routinearbeiten im Labor.
  • Griff kann um 120° gedreht werden, so dass das Pipettieren über den Zeigefinger gesteuert werden kann
  • Soft-Touch-Abwurftaste, geeignet für eine Bedienung mit der rechten oder linken Hand
  • Großer Bildschirm, das zweistufige Menü ist über eine einzige Taste erreichbar
  • Zehn Pipettierfunktionen und neun Geschwindigkeitsstufen über eine einzige Taste für schnelles Programmieren
  • Autoklavierbar (Nur das Endfitting)
Bestellinformation: Lieferung mit Wechselstrom-Universaladapter, umfassendem Betriebs- und Wartungshandbuch, Kalibrierzertifikat (gemäß ISO 8655) und haftender Minihalterung.