Pipettengestell, drehbar
Lieferant: Brand
30900
613-0465EA 68.9 EUR
613-0465
Pipettengestell, drehbar
Pipettenständer
Drehbares Pipettengestell aus PP.
  • Für bis zu 94 verschieden große Voll- oder Messpipetten
  • Drehbares Modell mit zusätzlicher, drehbarer Auflageplatte zur Schonung der Pipettenspitzen
  • Rand des Ständerfußes leicht gewölbt, zum Auffangen von Flüssigkeitsresten