VWR®, Pipettenspitzen für Rainin® LTS® Pipetten
Lieferant: VWR Collection
613-0582EA 51.8 EUR
613-0582
VWR®, Pipettenspitzen für Rainin® LTS® Pipetten
Pipettenspitzen
Diese VWR® Pipettenspitzen bestehen aus klarem, vorgetestetem PP-Harz und können mit Rainin® LTS® Pipetten verwendet werden.
  • Können mit deutlich weniger Kraft als die meisten herkömmlichen Pipettenspitzen aufgesetzt und abgeworfen werden
  • Ultrafeine Spitze und super klares Harz ermöglichen eine hervorragende Sicht auf die Probe
  • Frei von RNase, DNase, Endotoxinen und Spurenmetallen
  • Getestet auf ATP
  • Erhältlich in verschiedenen Verpackungsoptionen
  • Autoklavierbar
Im Gegensatz zu vorsterilisierten Pipettenspitzen anderer Marken wird bei diesen Spitzen ein validiertes Sterilisationsverfahren (ISO) angewandt. Die Spitzen können daher für die medizinische Forschung und Diagnostik eingesetzt werden.
Verpackungsoptionen:
Lose: Die Spitzen werden in einem wiederverschließbaren PE-Beutel (1000 Spitzen) geliefert. Diese Verpackungsoption ist nicht empfehlenswert, wenn Sie die Lagerung der Spitzen für lange Zeiträume erwägen.
Racks (96 Spitzen pro Rack): Diese Racks mit glatten, abgerundeten Kanten verfügen über schwere, extrem robuste Hakenscharniere und einen ergonomischen Schnappverschluss. Sie sind robust genug, um viele Male autoklaviert zu werden. Der separate Rackeinsatz verfügt über eine abgeschrägte Oberseite und eine extra stabile Oberfläche für Pipettieren mit Mehrkanalpipetten.
Next Generation Nachfüllpackungen: Können für die Befüllung von VWR-Racks und Racks anderer Marken genutzt werden. Ihre niedrige CO2-Bilanz ermöglicht dabei eine Reduzierung der Abfälle im Labor. Anwender benötigen keine Handschuhe, um die Spitzen nachzufüllen − beim Next Generation Nachfüllsystem können Racks gefüllt werden, ohne dass die Spitzen berührt werden müssen.