Pipettenspitzen
Lieferant: Sartorius
780300 780310 780308 790012 790352 791002 780304 780305 790010 790011 790350 790351 791000 791001 791020 791021 791200 791201 791202 791210 791211 783210 783211 791213 791212 791203 791003 790353 790013 790014 790200 790201 790202 790203 LH-780316 LH-X780200 LH-780314 LH-X780201
613-4149EA 18.4 EUR
613-4149 613-4153 613-5090 613-0679 613-5102 613-0687 613-0677 613-5089 613-4161 613-5099 613-5100 613-5101 613-4172 613-5105 613-5106 613-5107 613-4175 613-4176 613-0680 613-5109 613-5111 613-0915 613-0916 613-1794 613-1793 613-1792 613-1791 613-1665 613-3024 613-0678 732-1556 732-1557 732-1558 732-1559 613-2911 BHITLH-X780200 BHITLH-780314 BHITLH-X780201
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen
Diese Spitzen sind für den Gebrauch mit vielen gängigen Pipetten geeignet.
  • Aus hochwertigem PP, autoklavierbar
  • Exzellente Dichtung für einen vollständigen auslaufsicheren Verschluss
  • In staubfreier Umgebung unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt und verpackt
Bestellinformation: Erhältlich als Großpackung, in autoklavierbaren Racks und als Nachfüllpackung.
Bitte beachten * Nur zur Verwendung mit Proline XL