BD Microlance™ 3 Nadeln
Lieferant: BD Medical
300400 300635 300800 301155 301156 304000 304432 300637 300600 304434 301000UK 304000UK 303273 303262 310205
613-4952EA 9.4 EUR
613-4952 613-3832 613-3924 613-3934 613-3935 613-3942 613-4970 613-3897 613-0902 615-0034 613-1688 BDAM304000UK BDAM303273 BDAM303262 BDAM310205
BD Microlance™ 3 Nadeln
Injektionsnadeln
Die BD Microlance™ 3-Nadeln sind für einfaches Eindringen, sanfte Gleitkraft beim Einführen/Herausziehen und reduzierte Kanülenreibung beim Gleiten durch das Gewebe konzipiert. Diese Nadeln sind in einer Vielzahl von Stärken, Längen und Abschrägungsdesigns erhältlich.
  • Empfohlene Verwendung: intradermale, subkutane, intramuskuläre, intravenöse Injektionen und Aspiration
  • BD Microlance™-Nadeln können an einen Luer-Slip-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss angeschlossen werden
  • Naturkautschuklatex ist kein Bestandteil der Materialformulierung
  • Steriles Design zur