Digitalbüretten, Titrette®
Lieferant: Brand
4760151 4760161 4760251 4760261 4760451 4760141 4760241
613-0795EA 943 EUR
613-0795 613-0796 613-0905 613-0906 613-3840 613-2314 613-5796
Digitalbüretten, Titrette®
Büretten
Variables Volumen.
  • Leichte und flexible Bürette mit kompakter Bauweise und hoher Genauigkeit (Präzises Titrieren innerhalb der Fehlergrenzen der Klasse A)
  • Leichtgängiges Getriebe mit großen, griffigen Handrädern für tropfenweises Titrieren mit Fingerspitzengefühl
  • Vier hilfreiche Zusatzfunktionen, die Ihnen die Arbeit erleichtern: Justieren mit Easy Calibration, Vormerken des nächsten Kalibriertermins, Energie sparen mit Auto-Power-Off und Wahl der Dezimalstellen
  • Einfach zu zerlegen: Reinigung, Wartung und Teileaustausch sind bequem und einfach im Labor möglich
  • PC-Schnittstelle (optional): die direkte Datenübertragung auf den PC vermeidet Übertragungsfehler beim Abschreiben der Primärdaten − damit ist eine wichtige Anforderung der GLP erfüllt
Mit der Digitalbürette Titrette titrieren Sie schnell und zuverlässig mit höchster Präzision auch bei wenig Platz und unabhängig vom Stromanschluss.
Die Titrette® besitzt ein völlig neu entwickeltes Mess-System, mit dem sogar die engen Fehlergrenzen (bezogen auf das Nennvolumen) der Klasse A Glasbüretten nach DIN EN ISO 385 eingehalten werden.
Lieferumfang: bürette Titrette®, DE-M gekennzeichnet, Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr (170 - 330 mm), Rückdosierrohr, 2 Mikro-Batterien (AAA/UM4/LR03), 3 PP-Gewindeadapter (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), 2 eingefärbte Lichtschutz-Fenster, Gebrauchsanleitung. Zusätzlich bei Ausführung mit Schnittstelle: 2-m-Anschlusskabel (Sub-D Steckverbinder, 9-polig) und CD mit Treibersoftware, offengelegtes RS 232 Kommunikationsprotokoll, Beispielanwendung und Gebrauchsanleitung.