VWR®, Pipettenspitzen, Reload-System
Lieferant: VWR Collection
613-1093EA 54.3 EUR
613-1093
VWR®, Pipettenspitzen, Reload-System
Pipettenspitzen
PP, transparent, steril oder unsteril, autoklavierbar
  • Unsterile Spitzen sind frei von DNS, DNase und RNase; die durch Elektronenbestrahlung sterilisierten Spitzen sind frei von DNS, DNase und RNase sowie von Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und Endotoxinen
  • Die robusten, rückverfolgbaren Racks sind dank ergonomisch geformter Clips gut zu greifen
  • Reload-Boxen einschließlich Racks sowie leere Reload-Boxen sind ebenfalls erhältlich: Mit Klappverschluss zum einhändigen Öffnen und Schließen, umkehrbarem Deckel mit Lippe, passgenaue Form, und Clips zum Stabilisieren der Racks
Bitte beachten SC: Einkanalpipette / MC: Mehrkanalpipette
Umfassende Informationen erhalten Sie bei unserem VWR-Kundenservice.