VWR®, Reagenzreservoirs
Lieferant: VWR Collection
613-1172EA 125 EUR
613-1172 613-1173 613-1186 613-1174 613-1175 613-1176 613-1177 613-1178 613-1179 613-1180 613-1181 613-1182 613-1183 613-1171 613-1185 613-1187 613-1184
VWR®, Reagenzreservoirs
Reagenz-Reservoirs
Für Anwendungen in der Mehrkanal-Pipettierung entwickelt. Diese Einweg-Reservoirs sind für alle Arten von Pipetten mit bis zu zwölf Kanälen ausgelegt.
  • Wannenförmiges Design mit Graduierung an den Innenwänden und Ausgüssen an jeder Ecke
  • Chargen-zertifiziert, pyrogenfrei und frei von DNase und RNase
  • Unsteril oder elektronenstrahl-sterilisiert erhältlich
Bestellinformation: 25-ml-Reservoirs sind auch in einem geteilten Format mit drei Minireservoir-Kammern mit je 5 ml Kapazität erhältlich. 50-ml-Reservoirs erhältlich aus klarem PVC gemäß FDA oder ausMore Product Information