Einkanalpipetten, fixes Volumen, MiniPipets
Lieferant: EDVOTEK
585 586 588 586-1 587-2 588-1 588-2 588-3 588-4
613-1345EA 12.1 EUR
613-1345 613-1346 613-1351 613-1347 613-1350 613-1352 613-1353 613-1354 613-1355
Einkanalpipetten, fixes Volumen, MiniPipets
Pipetten Mikropipetten
Mikropipetten für die Nutzung mit normalen Pipettenspitzen. Keine Kalibrierung erforderlich.
  • Farbkodiert
  • Robust und einfach zu benutzen
  • Präzise Bedienung