Pipettierpumpe, elektronisch
Lieferant: EDVOTEK
594
613-1364EA 285 EUR
613-1364
Pipettierpumpe, elektronisch
Pipetten Pipettierhelfer
Der leichte, schnurlose Pipettierhelfer ist das ideale Aliquotierinstrument für Ausbilder und Lehrassistenten und kann mit allen serologischen Standardpipetten eingesetzt werden. Durch unterschiedlich festes Drücken mit den Fingern auf die Bedienknöpfe ist eine Feineinstellung der Geschwindigkeit möglich.