Roboterspitzen für Biotek® Precision/Precision XS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
986-021
613-1887EA 257 EUR
613-1887
Roboterspitzen für Biotek® Precision/Precision XS
Pipettenspitzen
Diese Automatisierungsspitzen für BioTek™-Pipettiersysteme werden einem strengen 15-stufigen Qualitätskontrollprogramm unterzogen, um die Konsistenz sicherzustellen und so eine genaue und präzise Leistung zu gewährleisten, die durch überragende Geradlinigkeit der Spitzen und einen niedrigen Variationskoeffizienten erreicht wird.
  • Sterile Spitzen sind als frei von RNase, DNase, DNA, RNA, Pyrogenen und ATP zertifiziert
  • Geringer Variationskoeffizient-Prozentsatz (% CV)
  • Gammasterilisiert