Mehrkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Picus®
Lieferant: Sartorius
735491
613-1978EA 1460 EUR
613-1978
Mehrkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Picus®
Pipetten Mikropipetten
Kleine, leichte Elektronikpipette für leichteres Arbeiten. Schützt den Anwender vor Verletzungen durch die Gewährleistung einer optimalen Arbeitshaltung und garantiert genaue und präzise Pipettierergebnisse.
  • Hilft, typische Beschwerden beim Pipettieren zu vermeiden, wie z. B. die RSI-Erkrankung (Repetitive Strain Injury)
  • Hohe Ergonomiestandards durch elektronischen Spitzenabwurf, Einstellrad zum Bedienen der Menüs, Einstellen des Volumens und Kontrollieren des manuellen Pipettierens sowie federleicht zu bedienende Taste
  • Fehlerkontrollsystem garantiert
More Product Information