Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, Proline®
Lieferant: Sartorius
720015 720080 720025 720050 720070 720060 720110 722001 722004 722010 722015 722020 722025 722030 722035 722040 722045 722050 722055 720010
613-4045EA 264 EUR
613-4045 613-4053 613-4047 613-4050 613-4052 613-4051 613-4054 613-4077 613-4078 613-4079 613-4080 613-4081 613-4082 613-4083 613-4084 613-4085 613-4086 613-4087 613-4088 613-4046
Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, Proline®
Pipetten Mikropipetten
Ergonomische Pipetten für die schnelle und einfache Anwendung. Ausgewählte Modelle sind mit austauschbaren Kolbenspitzen-Filtern in Kegelform ausgestattet, um ein Eindringen von Flüssigkeiten und Aerosolen in die Pipette zu verhindern.
  • Easy calibration and maintenance, small number of parts
  • Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
  • Volume setting by a simple click-stop
  • Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Die Filter sind in zwei Ausführungen erhältlich: Safe-Cone Filter Standard und Safe-Cone Filter Plus. FürMore Product Information