Reagenzreservoirs, Tip-Tub
Lieferant: EPPENDORF
0030058.607
613-4271EA 28.9 EUR
613-4271
Reagenzreservoirs, Tip-Tub
Reagenz-Reservoirs
Weißes PP. Ideal für die Reagenzienaufnahme mit Mehrkanalpipetten.
  • V-förmiger Boden
  • Autoklavierbar