Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, Proline®
Lieferant: Sartorius
728010 728020 728030 728050 728060 728070 728080 728090 728515 728520 728530 728535 728545 728550 728560 728565 728567 728570 728580 728590 728040
613-5160EA 271 EUR
613-5160 613-5161 613-5162 613-5163 613-5164 613-5165 613-5166 613-5167 613-5168 613-5169 613-5170 613-5171 613-5172 613-5173 613-5174 613-5175 613-5176 613-5177 613-5178 613-5179 613-1753
Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, Proline®
Pipetten Mikropipetten
Hochwertige Pipetten mit neuem, innovativem Design und Technologie, für sicheres, ergonomisches und effizientes Pipettieren, leicht zu kalibrieren und zu warten. Eingebaute austauschbare Spitzenaufsatz-Filter verhindern eine Verunreinigung oder Beschädigung der Pipetten.
  • Gute Ergonomie: Griffdesign für Links- und Rechtshänder geeignet, klare und gut ablesbare Anzeige mit großen Zahlen und kleiner Einteilung, einfaches Aufsetzen und Abwerfen der Spitzen
  • Geeignet für die gebräuchlichsten Laborspitzen dank schmalem Spitzenabwerferhals
  • Kolbentechnik sorgt für
More Product Information