VWR® Zippette Pro™, Flaschenaufsatz-Dispenser
Lieferant: VWR Collection
613-5281EA 362 EUR
613-5281
VWR® Zippette Pro™, Flaschenaufsatz-Dispenser
Flaschenaufsatz-Dispenser
Variables Volumen, autoklavierbar.
  • Alle benetzten Teile sind chemikalienbeständig und bei 121 °C autoklavierbar
  • Federbelastete Zippette Pro erfordert kein Ansaugen
  • Leicht zu entnehmender PTFE-Kolben zur leichten Betätigung und Reinigung
  • Sicherheitsstandventil zum Abschalten der Zippette Pro, um eine unbeabsichtigte Flüssigkeitsabgabe zu verhindern und ein tropffreies Arbeiten zu gewährleisten
  • Der mit einer transparenten PP-Hülle geschützte Zylinder aus Borosilikatglas kann leicht entnommen und gereinigt werden
Präziser, einfach zu handhabender Flaschendispenser mit variablem Volumen. Die Zippette Pro hat eine Kapazität von 0 bis 30 ml und kann in zwei Konfigurationen verwendet werden: Als einfaches Gerät mit manueller Ansaugung oder – nach Anbringen der (mitgelieferten) Feder – als Dispenser mit komplett selbstständiger Ansaugung.
Der Ausguss gewährleistet genaues Dispensieren in enghalsige Behälter, und dank des tropffreien Sicherheitsventils läuft die Zippette Pro bei Nichtverwendung nicht aus.
Bestellinformation: Die Zippette Pro ist in Standardgröße für 30-mm-Flaschenhälse geeignet und wird mit drei Flaschenhalsadaptern (38, 40 und 45 mm), einer Feder, einem individuellen Kalibrierzertifikat und einer Bedienungsanleitung geliefert.