Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® S Organic
Lieferant: Brand
4630130 4630131 4630140 4630141 4630150 4630151 4630160 4630161 4630170 4630171 4630230 4630231 4630240 4630241 4630290 4630291 4630330 4630331 4630340 4630341 4630350 4630351 4630360 4630361
613-5330EA 280 EUR
613-5330 613-5331 613-5332 613-5333 613-5334 613-5335 613-5336 613-5337 613-5338 613-5339 613-5340 613-5341 613-5342 613-5343 613-5344 613-5345 613-5346 613-5347 613-5348 613-5349 613-5350 613-5351 613-5352 613-5353
Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® S Organic
Flaschenaufsatz-Dispenser
Festes oder variables Volumen, analog einstellbar oder Digital Easy Calibration.
  • Mit oder ohne Rückdosierventil
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Drei verschiedene Modelle bezüglich der Volumeneinstellung erhältlich: Fix (fest eingestelltes Volumen für Standardanwendungen; einfaches Justieren mit beigefügtem Justierschlüssel), analog (analoge Volumenanzeige, schnelle Volumeneinstellung; einfaches Justieren mit beigefügtem Justierschlüssel) und digital
  • Digital EASY CALIBRATION: Leicht ablesbare digitale Anzeige; Dosiervolumen lässt sich exakt und reproduzierbar einstellen. Easy Calibration Technik für sekundenschnelles Justieren ohne Werkzeug; automatische Kennzeichnung bei Veränderung der Werkseinstellung
  • DE-M gekennzeichnet
  • Einfaches Justieren im Rahmen der Prüfmittelüberwachung nach ISO 9001 und GLP; automatische Kennzeichnung bei Veränderung der Werkseinstellung
Die Dispensette® S Organic ist ideal zum Dosieren organischer Lösungsmittel, z. B. chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichlortrifluorethan und Dichlormethan, oder Säuren wie konzentrierte HCl und HNO₃ (außer HF) sowie für Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide. Für das Dispensieren von Flusssäure (HF) empfehlen wir die Verwendung der Dispensette® S Trace Analysis mit Platin-Iridium-Ventilfeder. Teile mit Flüssigkeitskontakt sind aus Borosilikatglas, Keramik, Tantal, ETFE, FEP, PFA, PTFE und PP (Schraubkappe zum Schutz der Dosierkanüle) gefertigt. Farbcode: Gelb.
* Fixvolumen nach Wahl: 0,5 - 100 ml (bitte bei Bestellung angeben)!
Bestellinformation: Dispensette® S Organic, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskopansaugrohr, Rückdosierventil (optional), Montageschlüssel und Adaptern aus PP.