Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® S Organic
Lieferant: Brand
4630130 4630131 4630140 4630141 4630150 4630151 4630160 4630161 4630170 4630171 4630230 4630231 4630240 4630241 4630290 4630291 4630330 4630331 4630340 4630341 4630350 4630351 4630360 4630361
613-5330EA 350 EUR
613-5330 613-5331 613-5332 613-5333 613-5334 613-5335 613-5336 613-5337 613-5338 613-5339 613-5340 613-5341 613-5342 613-5343 613-5344 613-5345 613-5346 613-5347 613-5348 613-5349 613-5350 613-5351 613-5352 613-5353
Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® S Organic
Flaschenaufsatz-Dispenser
Festes oder variables Volumen, analog einstellbar oder Digital Easy Calibration.
  • Mit oder ohne Rückdosierventil
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Drei verschiedene Modelle bezüglich der Volumeneinstellung erhältlich: Fix (fest eingestelltes Volumen für Standardanwendungen; einfaches Justieren mit beigefügtem Justierschlüssel), analog (analoge Volumenanzeige, schnelle Volumeneinstellung; einfaches Justieren mit beigefügtem Justierschlüssel) und digital
  • Digital EASY CALIBRATION: Leicht ablesbare digitale Anzeige; Dosiervolumen lässt sich exakt und reproduzierbar