Flaschendispenser, Dispensette® S Trace Analysis
Lieferant: Brand
4640040 4640041 4640240 4640241
613-5354EA 815 EUR
613-5354 613-5355 613-5356 613-5357
Flaschendispenser, Dispensette® S Trace Analysis
Flaschenaufsatz-Dispenser
Analog einstellbar.
  • Ein in der Praxis erprobtes Reinigungsverfahren vor dem Einsatz in der Spurenanalytik ist in der Gebrauchsanleitung beschrieben
  • Falls eine Kontamination der Flascheninhalte vermieden werden muss, empfehlen wir, das Gerät ohne Rückdosierventil zu verwenden
  • Das 45-mm-Standardgewinde und die mitgelieferten Adapter passen auf die gängigsten Laborflaschen
  • Immer sichtbares Flaschenetikett durch 360° drehbaren Ventilblock
  • Teleskop-Ansaugrohr auf unterschiedliche Flaschenhöhen einstellbar
  • Zum Austausch der Dosiereinheit leicht zerlegbar
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Nachhaltige Verpackung Nachhaltige Verpackung