VWR®, Mehrkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen
Lieferant: VWR Collection
613-5419EA 1150 EUR
613-5419 613-5420 613-5421 613-5422 613-5423 613-5424 613-5425 613-5426 613-5782 613-5783
VWR®, Mehrkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen
Pipetten Mikropipetten
Diese Pipetten zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, Präzision und Robustheit sowie ein modernes ergonomisches Design aus.
  • Leichte Handhabung: Nur zwei Tasten und fünf Pipettiermodi ermöglichen leichtes einhändiges Programmieren und einen schnellen Pipettierzyklusstart
  • CUSTOM Modus: Benutzer können dank der VWR® Protocol Builder Software schnell und einfach spezifische Protokolle erstellen
  • Modernes, ergonomisches Design: leicht und perfekt ausbalanciert für mühelose
  • Handhabung, was das RSI-Syndrom deutlich mindert
  • Lässt sich bequem in der linken oder
More Product Information