GLP-Kits, Finnpipette™ Novus
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4701120 4701130 4700470 4700490
613-1428EA 1309 EUR
613-1428 613-1429 613-5588 613-5589
GLP-Kits, Finnpipette™ Novus
Pipetten Mikropipetten
Access everything needed for pipetting in Finnpipette™ Novus GLP kits. These all-inclusive kits feature ergonomic and easy to use Finnpipette™ Novus pipetters. The kits contains four different volume range to choose from, and include Finnpipette™ Novus™ pipetters, appropriate stands and sample tips.
  • Greater ease-of-use and reduced risk of injury
  • Adjustable index-finger trigger action prevents common repetitive stress injuries caused by thumb-driven pipettes
  • Easy-to-follow prompts guide Novus users through 10 pipetting functions
Alle Kits enthalten ein Reagenzreservoir (Demo-Pack), Finntip Probe-Packung, Pipettieranleitung und Finnpipette Novus Broschüre.
Novus GLP Kit 1 enthält: Zwei Finnpipetten Novus (10 - 100 µl; 100 - 1000 µl), zwei Finnpipette Novus Ständer, ein Rack mit Finntip Flex 200 und Flex 1000.
Novus GLP Kit 2 enthält: Zwei Finnpipetten Novus (100 - 100 µl; 0,5 - 5 ml), zwei Finnpipette Novus Ständer, ein Rack mit Finntip 5 ml und Flex 1000.
Novus GLP Kit 3 enthält: Drei Novus Pipetten (1 - 10 µl, mikro; 10 - 100 µl; 100 - 1000 µl), drei Finnpipette Novus Pipettenständer und ein Rack mit Flex 10, Flex 200 und Flex 1000.
Novus GLP Kit 4 enthält: Drei Novus Pipetten (10 - 10 µl, mikro; 100 - 100 µl; 1 - 10 ml), drei Finnpipette Novus Pipettenständer und ein Rack mit Flex 200, Flex 1000 und Finntip 10 ml.