Einkanalpipetten, elektronisch, mit Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4670000BT 4670020BT 4670030BT 4670040BT
613-5748EA 916 EUR
613-5748 613-5749 613-5750 613-5751
Einkanalpipetten, elektronisch, mit Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Pipetten Mikropipetten
Diese Pipetten sind ideal für wiederholte Pipettieraufgaben mit Mikrozentrifugenröhrchen oder Reagenzgläsern. Ein elektronischer Spitzenabwurf und die ergonomische Zeigefingerbedienung ermöglichen eine Entspannung des Daumens beim Pipettieren.
  • ClipTip-Arretierungstechnologie: Spitze ist fest und dicht angebracht, bis sie abgeworfen wird – keine abgefallenen Spitzen, keine Verschwendung von wertvollen Proben
  • Zwei Betriebsoptionen für jede Anwendung: auf Schritten basierende Matrix- oder Preset-Modus mit gespeicherten Einstellungen für die gängigsten Anwendungen
  • Fünf Benutzerprofile, personalisierte Benutzeroberfläche und Passwortschutz bieten eine einheitliche Bedienung für mehrere Benutzer und Umgebungen
  • Möglichkeit zur Speicherung von bis zu 30 gängigen Protokollen mit eigenem Namen und Kalibrierung mit der Programm-Funktion
  • Tracker für Wartung und Kalibrierung erinnern Benutzer, wenn die Pipette Wartung oder Reparaturen benötigt
  • Ein Lithium-Ionen-Akku sorgt für lang anhaltende Leistung; das Gerät kann über eine Ladestation oder einen Stecker aufgeladen werden
  • Pipetten können mit der neuen My Pipette™-App über den PC programmiert werden; Anschluss ist über USB- oder Bluetooth-Verbindung* möglich
Bestellinformation: Wird mit Universal-Netzteil geliefert. Erweiterte Garantie von zwei Jahren nur über Registrierung auf der Website verfügbar.
Bitte beachten Bitte beachten: Die Spitzen ClipTip 384 und ClipTip 12,5 und kompatible E1-ClipTip Modelle verfügen über keine Arretiertechnologie.
* Bluetooth-Modelle sind nicht in allen Ländern verfügbar