VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Einkanal-Pipetten, mechanisch, variables Volumen
Lieferant: VWR Collection
613-5258EA 278 EUR
613-5258 613-5259 613-5260 613-7129 613-7130 613-7131 613-7132 613-7133 613-7134 613-7135 613-7136 613-7137 613-7138 613-7139 613-7140 613-7141
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Einkanal-Pipetten, mechanisch, variables Volumen
Pipetten Mikropipetten
Diese ergonomischen Hochleistungspipetten bieten zuverlässige Genauigkeit und Präzision. Die verbesserten ergonomischen Eigenschaften ermöglicht ein bequemes Pipettieren selbst bei längerer Nutzung.
  • Reduzierter Kraftaufwand beim Pipettieren und Spitzenauswerfen
  • Mühelose Volumeneinstellung mit Volumensperre
  • Höchste Genauigkeit und Präzision für kritische Anwendungen
  • Universelle Spitzenanpassung durch konischen Schaft und anpassbares ‘Easy Grip’-Abwurfsystem
  • Größere Fingerauflage für bequemes Pipettieren
  • UV-beständig und vollständig autoklavierbar
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable