Homogenisierpipette

Lieferant: GERBER FUNKE
3639
614-0172EA 20.05 EUR
614-0172
Homogenisierpipette
Pipetten Vollpipetten
Glas, 2 Marken (5 und 25 ml), mit Stopfen

Außendurchmesser: 24 mm
Länge ohne Stopfen: 152 mm
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR