Mehrzweckzentrifuge für Milchlabore, SuperVario-N
Lieferant: GERBER FUNKE
3680
614-0174EA 3450 EUR
614-0174
Mehrzweckzentrifuge für Milchlabore, SuperVario-N
Zentrifugen Tischzentrifugen
Sehr vielseitige Labortischzentrifuge mit vier Programmgruppen: nach Dr. N. Gerber oder nach Babcock (Bestimmung des Fettgehalts), nach Röse-Gottlieb (Bestimmung des Fettgehalts, Referenzmethode) und Löslichkeit (Bestimmung der Löslichkeit von Milchpulver).
  • Edelstahlgehäuse
  • Drehzahl programmierbar von 600 bis 1130 min-1 (77 bis 372 ×g) in 10 min-1-Schritten
  • Heizung programmierbar bis +68 °C in 1 °C-Schritten
  • Zentrifugierzeit programmierbar von 1 bis 99 Minuten
  • Automatische Deckelverriegelung, Unwuchtabschaltung, automatische Bremse