Aräometer nach Casagrande
Lieferant: GERING
0874
614-0518EA 106 EUR
614-0518
Aräometer nach Casagrande
Aräometer
Zur Untersuchung von Bodenproben und Korngrößenverteilung nach Casagrande.
Standards: DIN 18123.