Standard-Aräometer
Lieferant: Alla France
3102MC06060BQP 3102MC07060BQP 3102MC08060BQP 3102MC09060BQP 3102MC10060MQP 3102MC11060MQP 3102MC12060MQP 3102MC14060MQP 3102MC15060MQP 3102MC16060MQP 3102MC17060MQP
ALLA3102MC06060BQPEA 31.4 EUR
ALLA3102MC06060BQP ALLA3102MC07060BQP ALLA3102MC08060BQP ALLA3102MC09060BQP 614-1634 614-1635 614-1636 614-1638 614-1639 614-1640 614-1641
Standard-Aräometer
Aräometer
Diese Aräometer zur Bestimmung der spezifischen Dichte sind mit Referenznormen, Kalibriertemperatur, Oberflächenspannung und individuellen Seriennummern gekennzeichnet.
  • Ablesung unterhalb des Meniskus
  • Kalibriertemperatur 15 °C
  • Zur Anzeige von Bewegungen auf der Skala befindet sich ein Referenzpunkt am Stengel
Gemäß den folgenden Spannungen kalibriert:
0,600 – 1,000 sp. gr. = 16 bis 35 mN/m (niedrige Spannung)
1,000 – 1,300 sp. gr. = 55 mN/m (mittlere Spannung)
Standards: ISO 650.
Bestellinformation: Rückführbares Kalibrierzertifikat „EU“ oder amtlicher Kalibrierschein „EO“ auf Anfrage erhältlich. Mit Rückverfolgbarkeits- und Konformitätszertifizierung.