Zentrifuge für Fettbestimmung, Nova Safety
Lieferant: GERBER FUNKE
3670
614-2061EA 786 EUR
614-2061
Zentrifuge für Fettbestimmung, Nova Safety
Zentrifugen Tischzentrifugen
Robuste und zuverlässige Zentrifuge zur Bestimmung des Fettgehalts nach Dr. N. Gerber oder zur Bestimmung der Löslichkeit von Milchpulver.
  • Heizung mit thermostatischem Sollwert von +65 °C
  • Digitale Zentrifugenzeitschaltuhr
  • Automatische Deckelverriegelung
  • Automatische Bremse (Bremszeit <8 s)