Wasserbad, digital, WB-436 D
Lieferant: GERBER FUNKE
3707
614-2062EA 837.5 EUR
614-2062
Wasserbad, digital, WB-436 D
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Digitales Wasserbad mit Innen- und Außengehäuse aus Edelstahl. Die Heizelemente befinden sich separat im Gehäuse. Ideal für den Einsatz in Molkereien. Große Auswahl an Zubehör erhältlich. Für das Bad wird die Verwendung von destilliertem Wasser empfohlen.
  • Digitale Temperaturregelung und wählbare Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur
  • PT100-Sensor
  • Zeitschaltuhr 1 bis 99 min mit akustischem Alarm
  • Überhitzungsschutz (auch bei leerem Bad)