Lanthan(III)chlorid Hydrat ≥98,5% (durch Titrationsanalyse auf Trockenmasse) (~7 mol/mol H₂O)

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Lanthantrichlorid Hydrat

61490-500G
61490-500GEA 503.77 EUR
61490-500G
Lanthan(III)chlorid Hydrat ≥98,5% (durch Titrationsanalyse auf Trockenmasse) (~7 mol/mol H₂O)
Lanthan(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃La·H₂O
Molecular Weight: 263,28 g/mol
Siedepunkt: ? 860 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92-93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149753
CAS-Nummer: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Lanthanum chloride (LaCl₃) 64.5 - 70.0 %
Water (Karl Fischer) 32 - 36 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 10 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR