Microlab® 600 Spritzendispenser
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
ML620-DIS ML635 ML615-DIS ML625-DIS ML630 ML610-DIS ML615-CNT
613-1567EA 7130 EUR
613-1567 613-1569 615-0025 613-2970 613-2971 615-0023 615-0024
Microlab® 600 Spritzendispenser
Syringe Dispensing Systems
Die Microlab® 600 Dispenser sind hochpräzise Spritzenpumpen mit einer grafischen Touchscreen-Benutzeroberfläche, die für die schnelle und einfache Dispensierung von Flüssigkeiten konzipiert ist. Dieses Verdrängungssystem bietet eine Genauigkeit von über 99%, unabhängig von Flüssigkeitsviskosität, Dampfdruck und Temperatur. Der inerte Flüssigkeitspfad minimiert die Probenverschleppung und verbessert die Kompatibilität mit aggressiven Chemikalien. Es sind drei verschiedene Spendermodelle erhältlich.
  • Dispensiert Volumina von 100 ul bis 50 ml
  • Inerter Flüssigkeitspfad widersteht auch
More Product Information