Standard-Öle für Viskosimeter
Lieferant: AMETEK
10CPS 1000CPS 5000CPS 12500CPS 30000CPS
616-3121EA 834 EUR
616-3121 616-3118 616-3126 616-3122 616-3124
Standard-Öle für Viskosimeter
Standards Viskosimetrie-Standards
Standard-Öle, Silikon und Kohlenwasserstoff zur Kalibrierung von Rotationsviskosimetern.
  • Zur Kalibrierung von Rotationsviskosimetern
  • Genauigkeit: ±1% der angegebenen Viskosität
  • Rückführbar auf Standardreferenzmaterial von NIST
  • Hervorragende Temperaturbeständigkeit
Standard-Öle, Silikon sind am häufigsten für die Kalibrierung von Rotationsviskosimetern verwendet. Hervorragende Temperaturbeständigkeit
Standard-Öle, Kohlenwasserstoff (Mineralöle oder Polybuten) für Schergeschwindigkeiten von über 500 sec-1 geeignet. Zur Verwendung mit Kegel-Platte-Viskosimetern bei Viskositäten über 5000 cP empfohlen.
Viskosität = nominale Viskosität bei 25 °C, sofern nicht anders angegeben.