Natriumhydroxid 40% in wässriger Lösung, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
6165.9010EA 261.25 EUR
6165.9010
Natriumhydroxid 40% in wässriger Lösung, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 40.0 %
Density (g/ml) at 20°C min. 1.43
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5