Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
61699-1L
61699-1LEA 126 EUR
61699-1L
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94996d2de25d105edce323c6560d90efa775ba4b&vid=73acf6f17f2a4374cd2f3b665d024b6263a416e7&prid=web&clid=SAPDAM