Lebensmittelthermometer, testo 105
Lieferant: Testo
0563.1051 0563.1054
620-0172EA 112 EUR
620-0172 620-2604
Lebensmittelthermometer, testo 105
Thermometer Digitalthermometer
Dieses robuste Lebensmittelthermometer mit auswechselbaren Messspitzen eignet sich für Kontrollmessungen in der Lebensmittelbranche, z. B. in Schlachthöfen, gekühlten Lagerräumen und während des Transports.
  • Benutzerdefinierte Grenzwerte
  • Visueller und akustischer Alarm
  • Integrierte Displaybeleuchtung
Austauschbarer NTC-Fühler (100 mm).
B×T×H: 145×38×195 mm
Gewicht: 139 g
Lieferumfang: Wird mit Standardmessspitze und Batterie geliefert. Separate Fühler sind auf Anfrage erhältlich.