Kernthermometer, wasserdicht, PDT300
Lieferant: COMARK
PDT300
620-0359EA 196 EUR
620-0359
Kernthermometer, wasserdicht, PDT300
Thermometer Digitalthermometer
Das Thermometer PDT300 verfügt über den BioCote® Schutz. Trotz Wachstumshemmung von Mikroorganismen auf dem Gehäuse des Geräts bietet es keinen Schutz gegen derartige schädliche Organismen oder lässt die Einhaltung höchster Hygiene- und Reinheitsstandards für Personen und Produkt überflüssig werden.
  • Messzeit schneller als 6 Sekunden
  • °F/°C-Anzeige umschaltbar
  • Schmale Form passt bequem in die Hosentasche
  • Datenspeicher zur Erfassung von Messwerten
  • Geeignet zur dauerhaften Verwendung in nassen oder feuchten Umgebungen
Edelstahl-Messfühler (L×Ø: 75×3 mm, Außen-Ø Fühlerspitze auf 1,6 mm reduziert).
BioCote® ist ein silberbasierendes antimikrobielles Mittel, mit dem das Gehäuse des Geräts während der Herstellung beschichtet wurde.
Standards: Compliant with NSF.
Bestellinformation: LR44-Knopfzelle (1,5 V) im enthalten.