VWR® Enviro-Safe®, Umweltfreundliches Präzisions-Flüssigkeitsthermometer aus Glas
Lieferant: VWR Collection
620-0801EA 268 EUR
620-0801
VWR® Enviro-Safe®, Umweltfreundliches Präzisions-Flüssigkeitsthermometer aus Glas
Thermometer Analoge Thermometer
Dieses hochpräzise, EnviroKleen™-zertifizierte Thermometer ist auf ±1,0 °C genau und verfügt über eine grüne, ungiftige, umweltfreundliche Flüssigkeit vor bleifreiem Glas mit weißer Rückseite.
  • Bleifreies Glas
  • Genauigkeit entspricht vergleichbaren Quecksilberthermometern
  • Individuelle Seriennummern
Geeignet für den Einsatz in der chemischen Industrie, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, petrochemischen, pharmazeutischen und medizinischen Industrien, Herstellern, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Traceable to NIST/DKD.
Standards: Rückführbar auf NIST.
Verpackung: Lieferung einzeln geschützt in einer Safety-Pak®-Verpackung mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zu Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit.