VWR®, Präzisionsthermometer, frio temp
Lieferant: VWR Collection
620-0837EA 129 EUR
620-0837 620-0838 620-0839 620-0840 620-0841
VWR®, Präzisionsthermometer, frio temp
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Thermometer können in Gefrierschränken, Kühlschränken, Inkubatoren, Öfen und Blutbänken eingesetzt werden. Das Thermometer wird in einer mit Flüssigkeit gefüllten Flasche platziert.
  • Genaue Temperaturmessung ohne das Risiko der Kontamination der Probe bei Verwendung der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten), die die Probe imitiert
  • Thermometer mit organischer Füllung, dauerhaft im Glas eingeschmolzener Graduierung und bleifreiem Glas
  • PFA-Beschichtung reduziert das Risiko einer Kontamination durch Bruch des Thermometers
  • Individuelle Seriennummer
Für beste Ergebnisse: Platzieren Sie das Thermometer in der Flasche und stellen Sie es in der Nähe der Proben auf.
Division: 0,1 °C
Traceable to NIST/DKD
Standards: Rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Wird mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Genauigkeit und zur Rückführbarkeit sowie VELCRO® (Klettverschluss) und Magnetbefestigungen geliefert.