Superschneller Nadelfühler, Wasserdicht
Lieferant: Testo
0628.0027
620-1195EA 132 EUR
620-1195
Superschneller Nadelfühler, Wasserdicht
Temperaturfühler
Dieses Messgerät ermöglicht die Messung der Kerntemperatur wertvoller Fleischstücke wie Steaks oder Filetsteaks in Restaurants.
  • Thermoelement Typ T
  • Aufgrund der superdünnen Spitze sind bei dieser Messung vorhandene Eindringlöcher kaum sichtbar
  • Hergestellt aus Thermelt/PUR
Sondenschaft (Lר): 150×1,4 mm
Sondenschaftspitze Ø: 1,4 mm
Standards: Gemäß Standard EN 60584-2,die Genauigkeit der Klasse 1 bezieht sich auf −40 bis +350 °C (Typ T).
Lieferumfang: Lieferung mit festem Kabel mit einer Länge von 1,2-m-Länge.