Digitales Thermo-Hygrometer, TFH 610 und TFH 620
Lieferant: EBRO
1340-5610
620-1393EA 320 EUR
620-1393
Digitales Thermo-Hygrometer, TFH 610 und TFH 620
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Diese robusten und stoßfesten Thermo-Hygrometer gewährleisten hohe Messgenauigkeit.
  • Umschaltbar zwischen °C und °F
  • Kapazitiver Feuchtesensor
  • Zwei Messkanäle
  • Automatische Deaktivierung
Thermistor sensor.
Lieferumfang: Mit 6-Punkte Werkskalibrierzertifikat, Lithium-Knopfzelle, 3-V-Batterie (Betriebsdauer bis zu 5 Jahre), Ladekontrollleuchte.